Learn More
Eppendorf™ Adapter für 5430/5430 R Rotorenzentrifuge
Für den Einsatz mit dem Rotor F-35-6-30
Marke: Eppendorf™ 5427746005
112.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für 1 Eppendorf Tube mit 5.0 ml
- Verfügbare Rotorgrößen: groß und klein
Spezifikation
Adapter | |
Kleine Bohrung mit 6 x 5 ml-Rotor für Eppendorf-Zentrifuge 5430/5430 R |