Learn More
Eppendorf™ Adapter für 5430/5430 R Rotorenzentrifuge
Für den Einsatz mit dem Rotor F-35-6-30
Marke:  Eppendorf™ 5427747001
112.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15178354
  • 118.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für 1 Eppendorf Tube mit 5.0 ml
  • Verfügbare Rotorgrößen: groß und klein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
Große Bohrung mit 6 x 5 ml-Rotor für Eppendorf-Zentrifuge 5430/5430 R