Learn More
Agilent BioTek Epoch Microplate Spectrophotometer
Epoch microplate spectrophotometer has monochromator-based optics, for a filter-free, wide wavelength range for UV-Vis absorbance measurements. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marke: Agilent BioTek EPOCHRH-SN
Beschreibung
Das Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer verfügt über eine Monochromator-basierte Optik für einen filterfreien, breiten Wellenlängenbereich für UV-Vis-Absorptionsmessungen. Diese Messungen können in vielen Mikrotiterplattenformaten und in 2 μl-Proben durchgeführt werden, wenn die verfügbare Take3-Mikrovolumenplatte verwendet wird.
Die Steuerung von Epoch erfolgt über die Softwareschnittstelle von Gen5, mit einfacher Programmierung und leistungsstarker Datenanalyse. Dieser robuste, wartungsarme Mikrotiterplatten-Absorptionsleser ist ein kostengünstiges System. Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit sorgen für Zeitersparnis bei Laborabläufen.
Certifications
CE-Kennzeichnung, TÜV-Kennzeichnung
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
6- bis 384-Well-Platten | |
±2 nm | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
12,5 in. | |
7,7 in. | |
50/60 Hz | |
EPOCH R | |
0,0001 OD | |
200 bis 999 nm | |
6,8 kg | |
30,5 cm |
Xenon-Blitzlampe | |
200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm | |
5 nm | |
0,5 mm | |
31,8 cm | |
19,6 cm | |
Epoch R Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Gen5 Mikrotiterplatten-Datenanalysesoftware | |
±0,2 nm | |
100/240 V | |
<15 lb. | |
12 in. |