Learn More
Novex™ Blockier-Kit für endogenes Biotin
Blockier-Kit für endogenes Biotin
Marke:  Novex™ E21390
408.88 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10194472
  • 538.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Endogenous Biotin-Blocking Kit bietet die Methode sowie die dazugehörigen Reagenzien für eine vorangehende Behandlung, wenn Biotin-Avaidin oder Biotin-Streptavidin-Detecktionssystem zur Identifikation zellulärer Zielstrukturen verwendet werden und dient hier der Reduktion von Hintergrundsignalen.
Vorteile des Endogenous Biotin-Blocking Kits:
  • Bessere Ergebnisse—Höheres Signal-Rausch-Verhältnis für einfachere Bestimmungen von zellulären Zielstrukturen
  • Anwenderfreundlichkeit—Tropfflaschen statt Pipetten können rascher und bequemer angewendet werden
  • Schnelligkeit—Endogene Hintergrundreduzierung in weniger als einer Stunde
  • Flexibilität—Das Kit kann zur Verbesserung der Ergebnisse herkömmlicher Immunhistochemie-, Immunzytochemie-, RNA FISH- und ELISA-Verfahren eingesetzt werden
    Biotin kommt natürlich vor und funktioniert als ein Enzym-Cofaktor im Cytosol und den Mitochondrien einer Vielzahl von Zelltypen. Das Endogenous Biotin-Blocking Kit minimiert Störungen des endogenen Biotins in Enzymen von Säugetierzellen und -geweben über eine zweistufige Blockierungsstrategie. Zuerst wird der Probe ein Überschuss unmarkiertes Streptavidin hinzugegeben, um endogene biotinreiche Enzyme zu binden. Das Streptavidin wird anschließend blockiert mit einem Überschuss unmarkierten Biotins, wonach die Zell- bzw. Gewebeprobe praktisch frei ist von verfügbaren Biotinbindungsstellen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Blockier-Kit für endogenes Biotin
    Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren.
    Raumtemperatur
    Blockierung⁄Reagenz zur Hintergrundunterdrückung
    1 kit
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2856048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog NumberE21390
    Chargennummer2610308 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2023 Catalog NumberE21390
    Chargennummer570745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2022 Catalog NumberE21390
    Chargennummer2506003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2022 Catalog NumberE21390
    Chargennummer2431313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2022 Catalog NumberE21390
    Name des Produkts
    Novex™ Blockier-Kit für endogenes Biotin > 1 Kit