Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Human Endogenous Controls Card
Die Applied Biosystems TaqMan Advanced miRNA Human Endogenous Controls Card bietet den Komfort vorgefüllter TaqMan Advanced miRNA-Assays in einem 384-Well-Mikrofluid-Kartenformat.
Marke:  Applied Biosystems™ A34716
Artikelnummer. 16669382
  • 431.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ein 384-Well Array
Die TaqMan miRNA Karte wird bei Umgebungstemperatur geliefert. Lagern Sie die Arrays bei Ankunft bei 2 °C bis 8 °C und schützen Sie sie vor Licht.
384-Well-Mikrofluidik-Karte
miRNA
miRNA-Analyse
384 reactions
Karte für endogene Kontrollen
384 Reaktionen
Primer-Sonden-Nachweis
Endogene Kontrolle
Human
2 Farbe
TaqMan™
Schnell oder standardmäßig
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Human Endogenous Controls Card > Ein 384-Well-Array