Learn More
Day Impex™ Edelstahlbehälter, emailliert
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen. Day Impex™ emaillierter Stahlbehälter wurde speziell für den Einsatz im Labor, Krankenhaus und in der Industrie entwickelt.
188.00 CHF - 1275.00 CHF
Spezifikation
Material | Emaillierter Stahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung für den Transport von Flüssiggas oder als Kältefalle |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11817452
|
Day Impex™
200003 |
0.2 l | 215 mm |
188.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11837452
|
Day Impex™
200005 |
0.75 l | 285 mm |
195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11827452
|
Day Impex™
200004 |
0.7 l | 350 mm |
214.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11857452
|
Day Impex™
200007 |
1.5 l | 290 mm |
255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11847452
|
Day Impex™
200006 |
1.1 l | 275 mm |
207.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11867452
|
Day Impex™
200008 |
1.5 l | 280 mm |
270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11796399
|
Day Impex™
200014 |
10 l | 445 mm |
1275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11766399
|
Day Impex™
200011 |
1 l | 228 mm |
229.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11776399
|
Day Impex™
200012 |
2 l | 268 mm |
349.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11877452
|
Day Impex™
200009 |
2 l | 330 mm |
281.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11786399
|
Day Impex™
200013 |
4.5 l | 350 mm |
362.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11887452
|
Day Impex™
200010 |
3 l | 290 mm |
334.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sicher für die Verwendung mit allen Flüssiggasen und ideal für Kühlfallen
- Attraktiver blauer einbrennlackierter Außenbehälter aus Stahl
Spezifikation
Emaillierter Stahl | |
Verwendung für den Transport von Flüssiggas oder als Kältefalle |