Learn More
Day Impex™ Edelstahlbehälter, emailliert
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen. Day Impex™ emaillierter Stahlbehälter wurde speziell für den Einsatz im Labor, Krankenhaus und in der Industrie entwickelt.
Marke:  Day Impex™ 200007
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11857452
  • 262.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sicher für die Verwendung mit allen Flüssiggasen und ideal für Kühlfallen
  • Attraktiver blauer einbrennlackierter Außenbehälter aus Stahl
Spezifikation
Spezifikation
126 mm
240 mm
Ohne Griff oder Deckel
240 mm
Emaillierter Stahl
Für Flüssiggas oder als Kühlfalle verwenden
290 mm
1.5 l
90 mm