Learn More
Day Impex™ Edelstahlbehälter, emailliert
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen. Day Impex™ emaillierter Stahlbehälter wurde speziell für den Einsatz im Labor, Krankenhaus und in der Industrie entwickelt.
Marke:  Day Impex™ 200009
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11877452
  • 289.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sicher für die Verwendung mit allen Flüssiggasen und ideal für Kühlfallen
  • Attraktiver blauer einbrennlackierter Außenbehälter aus Stahl
Spezifikation
Spezifikation
137 mm
290 mm
Ohne Griff oder Deckel
305 mm
Emaillierter Stahl
Für Flüssiggas oder als Kühlfalle verwenden
330 mm
2 l
100 mm