Learn More
Day Impex™ Edelstahlbehälter, emailliert
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen. Day Impex™ emaillierter Stahlbehälter wurde speziell für den Einsatz im Labor, Krankenhaus und in der Industrie entwickelt.
Marke:  Day Impex™ 200011
Additional Details : Gewicht : 1.62000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11766399
  • 229.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicher für die Verwendung mit allen Flüssiggasen und ideal für Kühlfallen
  • Attraktiver blauer einbrennlackierter Außenbehälter aus Stahl
Spezifikation
Spezifikation
Mit Deckel und Griff
Für Flüssiggas oder als Kühlfalle verwenden
228 mm
116 mm
1 l
85 mm
185 mm
185 mm
Emaillierter Stahl