Learn More
Merck Monitore für 37 mm-Aerosol
Für die Partikelanalyse von Aerosolen
465.00 CHF - 898.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Verbinder | Luer-Slip-Buchse |
Material | Polystyrol |
Filtrationsbereich | 9 cm2 |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,4 in. |
Produktcode | Marke | Typ | Güte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Güte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10528452
|
Merck
MAWP037A0 |
Aerosolmonitor, mit Pad | AAWP |
566.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10014610
|
Merck
MAWP037AM |
Aerosolmonitor, mit passendem Pad | AAWP |
898.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10330181
|
Merck
MHWP037A0 |
Aerosolmonitor, mit Pad | HAWP |
465.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Erhältlich mit gewichtsangepassten Membranen
- Transparente Einwegfilterhalter werden vormontiert geliefert und verfügen über MF-Millipore™ Filter aus Cellulosemischester
- Der Trägerring aus dünner Cellulose dichtet den Filter zwischen den Monitorsektionen ab, um den Probenstrom gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen
- Dreiteiliges unsteriles Kunststoffgehäuse aus SAN (Styrol-Acrylnitril)
- Das Mittelteil hält den Filter an Ort und Stelle, wenn das Oberteil für eine offene Aerosol-Probenahme entfernt wird
- Weiblicher Luer-Slip-Einlass und -Auslass
- Gehäuse misst ohne Oberteil 1.43 in. im Durchmesser und ist 1.12 in. hoch (3.7 × 2.9 cm), mit Oberteil ist es 1.43 in. hoch (3.7 cm); Der Average Background Count (ABC)-Wert wird auf jedem vormontierten Monitorpaket genannt
- Effektive Filtrationsfläche: 9.0 cm2
- Nur für Vakuumanwendungen enthalten die Monitore mit angepasstem Gewicht zwei Filter, die auf das Gewicht innerhalb von 0.1 mg abgestimmt sind. Dadurch entfällt die Testfiltervorwägung bei der gravimetrischen Analyse
Bestellinformation
Die Monitortasche ist auch separat erhältlich und kann mit einer Membran Ihrer Wahl verwendet werden. Sie wird mit oder ohne Stützring geliefert.
Spezifikation
Weiß | |
Polystyrol | |
1,4 in. | |
3,7 cm |
Luer-Slip-Buchse | |
9 cm2 | |
3,7 cm |