Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB057/1H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587612
  • 24.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Mit einem Loch
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
2/Packung
57mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
49mm
Rot
64mm
Stopfen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:57mm; oberer Durchmesser:64mm