Learn More
Sharpsguard™ Eco 1 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco 1 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have been contaminated with medicines, but not cytotoxic.
14.65 CHF - 15.50 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17774854
![]() |
Sharpsguard™
DD477OLR |
Orange |
14.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17784854
![]() |
Sharpsguard™
DD477YLR |
Gelb |
15.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco 1 is ideal for phlebotomists. Its push-down, one-piece lid incorporates a vacutainer remover, and will fit securely into our POUDS™ tray range and other carrying trays.
- This container is already supplied with the lid assembled. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
204 x 68 x 119 mm | |
Je 1 |