Learn More
Sharpsguard™ Eco 1 Waste Container
GREENER_CHOICE
The new Sharpsguard™ eco 1 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have been contaminated with medicines, but not cytotoxic.
Marke:  Sharpsguard™ DD477YLR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17784854
  • 14.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sharpsguard™ eco 1 ist ideal für Blutabnehmende. Der einteilige Push-Deckel ist mit einem Vacutainer-Entferner ausgestattet und passt sicher in unser POUDS™-Tablettsortiment und weitere Tabletts.
  • Dieser Behälter wird bereits mit dem montierten Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
  • Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
Spezifikation
0,84 l
204 x 68 x 119 mm
Je 1
Gelb
70 x 32 mm
153 g