Learn More
Sharpsguard™ Eco 1 Waste Container
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
The new Sharpsguard™ eco 1 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have been contaminated with medicines, but not cytotoxic.
Marke: Sharpsguard™ DD477OLR
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco 1 ist ideal für Blutabnehmende. Der einteilige Push-Deckel ist mit einem Vacutainer-Entferner ausgestattet und passt sicher in unser POUDS™-Tablettsortiment und weitere Tabletts.
- Dieser Behälter wird bereits mit dem montierten Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
0,84 l | |
204 x 68 x 119 mm | |
154 g |
Orange | |
Je 1 |