Learn More
BTX™ ECM™ 630 Elektroporationssystem, komplett, mit Sicherheitsständer
BTX ECM™ 630 Exponential Deacy Wave Electroporator eignet sich ideal für die effiziente Transformation von Bakterien, Hefen und anderen Mikroorganismen
Marke:  BTX™ 450651
Artikelnummer. 15898441
  • 10735.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Merkmale:
  • Breite und genaue Einstellungen für Spannung, Kapazität und internen Widerstand
  • Voreingestellte Protokolle für gängige Bakterien-, Hefe- und Mikroorganismustypen
  • Unbegrenzte Möglichkeit zum Hinzufügen und Ändern benutzerdefinierter Protokolle
  • Datenprotokolle der abgegebenen Impulse und der Probenresistenz für QK und Fehlersuche
  • Einfach zu bedienende 7 Zoll große Touchscreen-Benutzeroberfläche
  • Mehrfach exponentielle Zerfallsimpuls-Funktionen
  • Erhältlich als System mit hohem Durchsatz für bis zu 96 Proben auf einmal
Certifications
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Serviceleistungen
2 Jahr
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Datasheets
Manuals
Product Guides
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BTX™ ECM™ 630 Elektroporationssystem, komplett, mit Sicherheitsständer > Generator, Ständer und Küvetten mit Gestell
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.