Learn More
Grant Instruments™ Reverse Spin-Bioreaktor für das Mischen und Oxygenieren von aerobischen Kulturen, mit Kühlung
Das Grant Instruments RTS-1C ist ein persönlicher Bioreaktor mit Kühlung, der eine Reverse-Spin-Art der Agitation und die Protokollierung des mikrobiellen Wachstums in 50 ml-Röhrchen in Echtzeit ermöglicht. RTS-1C einschließlich TubeSpin™ Bioreaktor 50, TPP™, 20 St.
Marke: Grant Instruments™ RTS-1C EU
Beschreibung
Eigenschaften:- Innovatives Mischen durch die Rückwärtsdrehung der Probe um ihre eigene Achse
- Durch die innovative Mischtechnik ist es möglich, die optische Dichte der Sonde in Echtzeit zu messen
- Die Software wurde entwickelt, um Daten in Echtzeit zu speichern, anzuzeigen und zu analysieren
- Kompaktes Gerät mit niedrigem Profil und geringer Stellfläche für persönliche Anwendungen
- Die Temperaturregelung ermöglicht den Einsatz als Inkubator, z. B. für das Zellwachstum
- Aktive Kühlung und Temperaturprofilierung über Software
- Die Möglichkeit, Parameter wie Temperatur, Drehzahl und “Umkehr-Spin”-Frequenz zu ändern, ermöglicht die Konsistenz und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
- Programmierbarer Zyklus/Profilierung von Kultivierungsparametern wie Temperatur, Drehzahl, “Reverse-Spin”-Frequenz
- Es besteht die Möglichkeit, den Prozess der Kultivierung von zu Hause oder über ein Mobiltelefon ferngesteuert zu überwachen
Software-Funktionen:
- Protokollierung des Zellwachstums in Echtzeit
- Grafische 3D-Darstellung des OD oder der Wachstumsrate über einen bestimmten Zeitraum hinweg
- Pause-Option
- Option Speichern/Laden
- Berichtsoption: PDF und Excel
- Schließen Sie bis zu 12 Geräte gleichzeitig an einen Computer an
- Fernüberwachung (Internetverbindung erforderlich)
- Optionen für Zyklus/Profilieren
- Optionen für die Anwenderkalibrierung für jeden Mikroorganismus
Anwendungen:
- Bakterienkultivierung mit Echtzeit-Wachstumskinetik
- Stamm-Screening
- Temperaturstress- und Fluktuationsexperimente
- Medienscreening und -optimierung
- Synthetik und Systembiologie
- Hemmungs- und Toxizitätstests
- Qualitätskontrolle des Stammes
Spezifikation
EU-Stecker |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller