Learn More
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
203.93 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, verfügbar in verschiedenen Größen, zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien aus. Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
- Pyrogenfrei
- Konischer Boden
- Große Beschriftungsfläche
- Sterile und unsterile Ausführungen
- Mit schwarzer Skala und weißer Beschriftungsfläche
- 15 ml-Röhrchen mit in 0.5 ml-Schritten unterteilter Skala von 2 bis 14.5 ml
- 50 ml-Röhrchen mit in 5 ml-Schritten unterteilter Skala von 5 bis 50 ml
Bestellinformation
In Schaumstoffracks oder Beuteln verpackt erhältlich
Spezifikation
50 mL | |
25 | |
Each | |
Steril | |
115 mm | |
Flache Kappe | |
5 mL | |
15.000 × g |
Polypropylen | |
Im Gestell | |
Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für Polypropylen und PET ist identisch (0 bis 40 °C) | |
Konisch | |
Konisch | |
28 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen > 50 ml; PP; Verschluss mit flacher Oberseite; steril; im Gestell
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur