Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PE-eFluor™ 610 Conjugate
Wird häufig in Protokollen für indirekte Färbung verwendet, um biotinylierte primäre Antikörper in der Durchflusszytometrie, Immunhistochemie und Immunzytochemie zu erkennen. Streptavidin bindet mit hoher Affinität an Biotin.
Marke: Invitrogen™ 61-4317-82
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Beschreibung
Spezifikation
0,2 mg/ml | |
100μ g | |
eBioscience™ | |
Biotin |
PE-eFluor 610 | |
Flüssig | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) | |
PE-eFluor 610 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Technical Data Sheet: Streptavidin PE-eFluor™ 610
Version: 7/12/2014
DateigrößeVersion: 321.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PE-eFluor™ 610 Conjugate > 100ug.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur