Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PE-eFluor™ 610 Conjugate
Wird häufig in Protokollen für indirekte Färbung verwendet, um biotinylierte primäre Antikörper in der Durchflusszytometrie, Immunhistochemie und Immunzytochemie zu erkennen. Streptavidin bindet mit hoher Affinität an Biotin.
394.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 0,2 mg/ml |
---|---|
Konjugat | PE-eFluor 610 |
Form | Flüssig |
Produktlinie | eBioscience™ |
Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15540497
|
Invitrogen™
61-4317-82 |
100μ g |
394.00 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Spezifikation
0,2 mg/ml | |
Flüssig | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) | |
PE-eFluor 610 |
PE-eFluor 610 | |
eBioscience™ | |
Biotin |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PE-eFluor™ 610 Conjugate