Learn More
Bel Art™ ProCulture Gestelle für Petrischalen
Farbcodierte Gestelle optimieren die Probenorganisation und -identifizierung.
273.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Petri Dish Rack
Enthält Rack Only
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Petri Dishes
Material Polycarbonat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Positionen Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Positionen Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11784736
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18982-0014
Naturfarben, Blau 84 35.5 cm
273.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Silikon-Haltestreifen greifen jede Petrischale; einfaches Einsetzen und Entfernen von mehreren Schalen ohne obere oder untere Schalen zu beeinflussen
  • Seitliche Etiketten bieten Platz für die Identifizierung kritischer Proben
  • Leichtes, chemikalienbeständiges Polycarbonat
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
Petri Dish Rack
Autoklavierbar
Polycarbonat
Nein
10 cm-Petrischalen
100 mm
Rack Only
Petri Dishes
Rectangular, Rounded Corners
Non-sterile
184 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ ProCulture Gestelle für Petrischalen