Learn More
BRAND™ EASYCAL™ Pipetten-Teströhrchen
Reagenzgläser für Pipetten
Marke:  BRAND™ 708462
33.24 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10089800
  • 38.40 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Reagenzgläser für Pipetten < 50 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pipetten < 50 μl
250 Pk.
Name des Produkts
BRAND™ EASYCAL™ Pipetten-Teströhrchen > Menge: 250