Learn More
Sartorius™ Pipettenkalibrierungskit für Cubis-Waage
Wird für Modelle mit 0.1 mg- und 0.01 mg-Ablesbarkeit verwendet.
Marke: Sartorius™ YCP04MS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Modelle mit 0.1 mg- und 0.01 mg-Ablesbarkeit
- Besteht aus einer Feuchtigkeitsfalle und allen erforderlichen Adaptern
- Nur für Cubis Waage
Spezifikation
Kalibrier-Kit | |
Nur für Cubis Waagen. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Pipettenkalibrierungskit für Cubis-Waage > Kann verwendet werden mit: Cubis Waage
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur