Learn More
Keystone Cleanroom Products Easy-Tear Stopper Bags
These are designed to satisfy the most stringent requirements in the sterilization of critical pharmaceutical equipment and components. Delivers outstanding performance in terms of cleanliness, material and seal strength, as well as excellent microbial barrier properties.
1720.00 CHF - 8220.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Autoklavierbeutel |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
Verschlusstyp | Heißversiegelung |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17802477
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS0813 |
80,9 oz. | 2.4 L | 34 cm | 13,4 in. |
1720.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17842467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS1318 |
183,2 oz. | 5.4 L | 45 cm | 17,7 in. |
2760.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17852467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS1620 |
262 oz. | 7.7 L | 50 cm | 19,7 in. |
2655.00 CHF
700 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17862467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS2026 |
438 oz. | 13 L | 65 cm | 25,6 in. |
3100.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17872467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS2635 |
814 oz. | 24 L | 89.9 cm | 35,4 in. |
2795.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17882467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS3947 |
1709 oz. | 50.5 L | 120 cm | 47,2 in. |
8220.00 CHF
375 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Easy-Tear Feature for easier opening and sealing
- No sterile cutting instruments required to open the bag
- Low particle generation when opening via the Easy-Tear
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Exceptional microbial barrier
- Also compatible with gamma irradiation, V2H2O and EtO sterilization
- Certificates of Conformance sent with all shipments
Spezifikation
Autoklavierbeutel | |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten | |
Unsteril | |
Ja |
Autoklavierbar | |
Heißversiegelung | |
Single-use | |
HDPE | |
203 μm | |
8 mil |