Learn More
Keystone Cleanroom Products Easy-Tear Stopper Bags
GREENER_CHOICE
These are designed to satisfy the most stringent requirements in the sterilization of critical pharmaceutical equipment and components. Delivers outstanding performance in terms of cleanliness, material and seal strength, as well as excellent microbial barrier properties.
Marke:  Keystone Cleanroom Products SBMGETHS2026
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17862467
  • 3100.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Easy-Tear Feature for easier opening and sealing
  • No sterile cutting instruments required to open the bag
  • Low particle generation when opening via the Easy-Tear
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Exceptional microbial barrier
  • Also compatible with gamma irradiation, V2H2O and EtO sterilization
  • Certificates of Conformance sent with all shipments
Leicht aufreißbarer Beutel, steriler leicht aufreißbarer Beutel, steriler aufreißbarer Beutel, steriler Beutel
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbeutel
438 oz.
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten
Unsteril
Ja
8 mil
65 cm
50 cm
Autoklavierbar
13 L
Heißversiegelung
Single-use
HDPE
203 μm
500
25,6 in.
19,7 in.