missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Easy-Tear Stopper Bags
GREENER_CHOICE

These are designed to satisfy the most stringent requirements in the sterilization of critical pharmaceutical equipment and components. Delivers outstanding performance in terms of cleanliness, material and seal strength, as well as excellent microbial barrier properties.

Marke:  Keystone Cleanroom Products SBMGETHS1620

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17852467

  • 2655.00 CHF / 700 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Easy-Tear Feature for easier opening and sealing
  • No sterile cutting instruments required to open the bag
  • Low particle generation when opening via the Easy-Tear
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Exceptional microbial barrier
  • Also compatible with gamma irradiation, V2H2O and EtO sterilization
  • Certificates of Conformance sent with all shipments

Leicht aufreißbarer Beutel, steriler leicht aufreißbarer Beutel, steriler aufreißbarer Beutel, steriler Beutel

Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbeutel
262 oz.
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten
Unsteril
Ja
8 mil
50 cm
39.9 cm
Autoklavierbar
7.7 L
Heißversiegelung
Single-use
HDPE
203 μm
700
19,7 in.
15,7 in.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt