Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ SizeSelect™ II Agarosegele, 2 %
Die einfachste Methode zur Größenauswahl von DNA-Bibliotheken für Sequenzieranwendungen der nächsten Generation. Führen Sie die Rückgewinnung Ihrer DNA-Bibliothek in 3 einfachen Schritten durch.
Marke: Invitrogen™ G661012
Includes: Enthält 10 Gele und 1 Fläschchen mit 10X Probenladepuffer
Beschreibung
Die Elektrophorese mit E-Gel SizeSelect II Agarose-Gelen ist eine praktische Methode für die präzise Größenauswahl von DNA-Bibliotheken für Next-Generation-Sequencing (NGS)-Anwendungen. Mit E-Gel SizeSelect II Gelen können Sie DNA für den Bibliothekenaufbau in drei einfachen Schritten trennen und rückgewinnen: Gelbeladung, Gellauf und Rückgewinnung.
E-Gel SizeSelect II Agarose-Gele bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Zeitersparnis: keine Gelvorbereitung und keine Gelreinigung nach der Elektrophorese
- Vereinfachung der DNA-Rückgewinnung: Entnahme der gereinigten DNA direkt aus dem Well mithilfe einer Pipette
- Verbesserung der Ergebniskonsistenz: genaue und konsistente Größenauswahl
Schnelle und präzise DNA-Größenauswahl in drei einfachen Schritten
Die Größenauswahl der DNA-Fragmentbibliothek mit E-Gel SizeSelect II Fertiggelen ist ein einfaches Verfahren in 3 Schritten, bei dem die konventionelle Gelaufreinigung entfällt. Um die jeweilige DNA-Bande zu extrahieren, laden Sie die Probe in die Wells, lassen das Gel laufen, bis die Bande die Rückgewinnungs-Wells erreicht, und entnehmen die Probe. Die daraus resultierende Fragmentbibliothek zeigt eine scharfe Fragmentgrenze und ist für den Einsatz in einem NGS-Arbeitsablauf ohne erneute Reinigung einsatzbereit. Während ein und desselben Geldurchlaufs können mehrere Banden aus einer Well-Beladung gesammelt werden.
DNA-Fragmentbibliotheken, die aus E-Gel SizeSelect II Gelen extrahiert wurden, sind mit dem Ion Torrent Sequenzierungsablauf kompatibel.
Echtzeitkontrolle der Probe
Das SYBR Gold II DNA-Gel-Färbemittel ist in das Gel selbst integriert, sodass Sie den Fortschritt der Migration der DNA-Banden auf dem Blaulicht-Transilluminator des E-Gel Power Snap Elektrophoresegeräts visuell überwachen können. Das Gel hat Referenzmarkierungen für eine bessere Kontrolle der Probe vor dem Probenrückgewinnungsschritt. Wenn die Target-DNA das Rückgewinnungs-Well durchquert, kann das Reverse Gelprotokoll für die erneute Erfassung der DNA-Bande verwendet werden.
Ermöglicht bessere Ergebnisse
Selbst eine kurze Exposition der DNA-Probe gegenüber UV-Licht während der Visualisierung kann zu Schäden an der DNA führen. Die Verwendung von E-Gel SizeSelect II Gelen zusammen mit dem Blaulicht-Transilluminator minimiert das Risiko von UV-Schäden im Vergleich mit einem herkömmlichen Arbeitsablauf zur Gelreinigung. Durch den direkten Zugang zu Ihrer Probe in dem Entnahme-Well können Sie vermeiden, dass Gelbandenstücke herausgeschnitten werden und Ihre DNA möglicherweise während eines Gelreinigungsschritts verloren geht.
Spezifikation
E-Gel™ Größenbestimmungs-DNA-Leiter | |
2 % | |
Agarose-Gel | |
7-Well | |
Raumtemperatur |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
E-Gel | |
SYBR™ Gold | |
10 gels |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2R270824-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | G661012 |
2R | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | G661012 |
2R140422-01 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | G661012 |
2R170522-02 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | G661012 |
2R170522-01 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | G661012 |