Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
GREENER_CHOICE
Entwickelt für die schnelle, bequeme und sichere Elektrophorese von DNA-Proben
369.00 CHF - 992.00 CHF
Spezifikation
Geltyp E-Gel
Produkttyp Agarose-Gel
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Trennbereich Färbemitteltyp Gelanteil (%) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Trennbereich Färbemitteltyp Gelanteil (%) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11564866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G700801
8 Gele 400 to 10,000 bp Ethidiumbromid 1 %
528.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16893806
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G720801
8 Gele 400 bp bis 10 kb SYBR™ Safe 1 %
369.00 CHF
700 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17186448
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G720841
4 x 8 Gele 400 bp bis 10 kb SYBR™ Safe 1 %
992.00 CHF
32 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11574866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G700802
8 Gele 100 to 2000 bp Ethidiumbromid 2 %
495.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10063143
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G720802
8 Gele 100 bp bis 2 kb SYBR™ Safe 2 %
506.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17196448
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
G720842
4 x 8 Gele 100 bp bis 2 kb SYBR™-sicher 2 %
984.00 CHF
32 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
E-Gel
Agarose-Gel
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels