Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
Entwickelt für die schnelle, bequeme und sichere Elektrophorese von DNA-Proben
Marke: Invitrogen™ G720842
Beschreibung
Invitrogen E-Gel 96 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
- Das einzigartige gestaffelte 96 Well-Format bietet eine Lauflänge von 1,6 cm, die DNA-Fragmente zwischen 100 bp und 10 kb auflöst
- Jedes Gel enthält 96 Probenspuren und 8 Markerspuren, die zum Screening mehrerer PCR-Produkte, Plasmid-Präparate und Restriktionsverdaue geeignet sind
- Das Ladeformat von E-Gel 96 ist kompatibel mit Mehrkanalpipetten und den am häufigsten verwendeten 8-, 12-, und 96-Pin-Liquid-Handling-Robotern
- Mit 12-minütigen Laufzeiten können bis zu 20.000 Proben an einem einzigen Tag aufgelöst werden
- Jede Kassette ist einzeln mit einem EAN39-Barcode gekennzeichnet, der von den meisten handelsüblichen Roboter-Barcodelesegeräten erkannt wird
- Zu den Merkmalen von E-Gel 96-Gelen gehören:
- Hochdurchsatz-Analyse—enthält 96 Probenspuren und 8 Markerspuren
- Automatisierungsfähig—geeignet für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten und häufig eingesetzten 8-, 12- und 96-Pin-Liquid-Handling-Robotern
- Skalierbar: Auflösung von bis zu 384 Proben in einem Lauf durch Kombination von bis zu vier E-Base Mother- und Daughter-Geräten
- Sicherere Wahl—enthält SYBR Safe DNA-Färbemittel, eine sicherere Alternative zu Ethidiumbromid
- Hohe Leistungsfähigkeit: Nachweis von 2 – 3 ng der Proben-DNA mit einer Trennzeit von nur ∼12 Minuten
Spezifikation
E-Gel™ quantitative DNA-Leiter, niedriger Bereich | |
2 % | |
Agarose-Gel | |
SYBR™-sicher | |
Weniger gefährlich | |
Raumtemperatur |
• Jede Packung enthält 8 Gele. Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren. Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden. |
|
E-Gel | |
100 bp bis 2 kb | |
96 8 Well | |
4 x 8 Gele |