Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
GREENER_CHOICE
Invitrogen E-Gel 48 Hochdurchsatz-Agarosegele mit oder ohne SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert.
Marke:  Invitrogen™ G820804
259.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17146622
  • 324.00 CHF / 8 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
E-Gel™ DNA-Leiter, ultraniedriger Bereich
4%
Agarose-Gel
SYBR™ Safe
Weniger gefährlich
Raumtemperatur
• Jede Packung enthält 8 Gele.
Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren.
Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden.
E-Gel
10 bis 500 bp
48-Well
8 Gele
Doppelkamm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerMS221224-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberG820804
ChargennummerMS060422-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberG820804
ChargennummerMS280422-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberG820804
ChargennummerMS170822-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberG820804
ChargennummerMS311022-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberG820804
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels > 8 Gele
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.