Learn More
Dysprosium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Zur Verwendung in Cermets, die als Kernreaktionskontrollstäbe verwendet werden
58.40 CHF - 843.80 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1308-87-8 |
---|---|
Summenformel | Dy2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 373.00 |
MDL-Nummer | MFCD00010986 |
InChI-Schlüssel | GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | didysprosium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11321079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011319.09 |
10 g |
58.40 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11301079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011319.18 |
50 g |
222.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11311079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011319.30 |
250 g |
843.80 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
In cermets used as nuclear reaction control rodsDysprosium trioxide is used with nickel in cermets, which are used as nuclear reactor control rods. It is also used in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps. It is an important raw material to prepare dysprosium(III) salts by reacting with acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1308-87-8 | |
373.00 | |
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3] |
Dy2O3 | |
MFCD00010986 | |
didysprosium(3+) trioxidandiide |
Spezifikation
Dysprosium(III) oxide | |
1308-87-8 | |
Pulver | |
Dy2O3 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3] | |
373.00 | |
Hygroskopisch | |
7.81^2^7 |
2340°C | |
Weiß | |
99.9% (REO) | |
MFCD00010986 | |
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N | |
didysprosium(3+) trioxidandiide | |
373 | |
White powder or lump |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-164-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen