Learn More
Dysprosium-Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick, 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. 0.13 g/25 x 25 mm
337.00 CHF - 1075.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7429-91-6 |
---|---|
Summenformel | Dy |
Molekulargewicht (g/mol) | 162.50 |
MDL-Nummer | MFCD00010982 |
InChI-Schlüssel | KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n |
PubChem CID | 23912 |
ChEBI | CHEBI:33377 |
IUPAC-Name | Dysprosium |
SMILES | [Dy] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11301779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012383.FF |
25 x 25 mm |
337.00 CHF
25 Millimeter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11450270
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012383.FI |
50 x 50 mm |
1075.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7429-91-6 | |
162.50 | |
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N | |
23912 | |
Dysprosium |
Dy | |
MFCD00010982 | |
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n | |
CHEBI:33377 | |
[Dy] |
Spezifikation
Dysprosium | |
7429-91-6 | |
Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick | |
Dy | |
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n | |
[Dy] | |
162.50 | |
CHEBI:33377 | |
Unter Argon | |
8.55g/cm3 |
Rare Earth Oxides Content | |
Grau bis silberfarben | |
99.90% | |
MFCD00010982 | |
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N | |
Dysprosium | |
23912 | |
Geruchsneutral | |
Gray to silver foil |
Sicherheit und Handhabung
Behälter dicht verschlossen und trocken halten.
H260-H228; In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können.Entzündbarer Feststoff.
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-073-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen