Learn More
Dysprosium-Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick, 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450270
50 x 50 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Form: Ca. 0.13 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-91-6
Summenformel Dy
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
MDL-Nummer MFCD00010982
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-Name Dysprosium
SMILES [Dy]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Grau bis silberfarben
Physikalische Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick
Menge 50 x 50 mm
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Gray to silver foil
Name des Produkts
Dysprosium-Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick, 0.999, Thermo Scientific Chemicals >