Learn More
Dysprosium-Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick, 0.999, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11301779
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dysprosium-Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick, 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301779
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11301779
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012383.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 0.13 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-91-6
Summenformel Dy
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
MDL-Nummer MFCD00010982
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-Name Dysprosium
SMILES [Dy]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Grau bis silberfarben
Physikalische Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick
Menge 25 x 25 mm
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Unter Argon
Aussehen Gray to silver foil
Dichte 8.55g/cm3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY30H054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012383.FF,012383.FI
Chargennummer61100386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012383.FF,012383.FI
ChargennummerD16M20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012383.FF,012383.FI
ChargennummerC19T017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012383.FF,012383.FI
ChargennummerE26U012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012383.FF,012383.FI
Name des Produkts
Dysprosium-Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick, 0.999, Thermo Scientific Chemicals >