Learn More
Dysprosium-Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick, 0.999, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391769
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dysprosium-Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick, 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391769
25 x 25 mm, 25 Millimeter
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11391769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012382.FF
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 0.53 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-91-6
Summenformel Dy
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
MDL-Nummer MFCD00010982
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-Name Dysprosium
SMILES [Dy]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium
Farbe Grau bis silberfarben
Physikalische Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Menge 25 x 25 mm
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Gray to silver foil
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW24H007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012382.FF,012382.FI
ChargennummerJ20R048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012382.FF,012382.FI
ChargennummerL05X027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012382.FF,012382.FI
ChargennummerE19T012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012382.FF,012382.FI
ChargennummerY18B011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012382.FF,012382.FI
Name des Produkts
Dysprosium-Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick, 0.999, Thermo Scientific Chemicals >