Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD Einhängeheizthermostat
Bietet maximale Flexibilität und kann dank Universalklemme in jedem Badetank bis 50 Liter verwendet werden. Die mehrsprachige 3,5-Zoll-Farbanzeige und der einzigartige Drehknopf sorgen für eine einfache und intuitive Anwendung.
2080.00 CHF - 2535.00 CHF
Spezifikation
Flussrate | 8 bis 23 l/min |
---|---|
Display | 3,5 in. TFT-Display |
Externe Umwälzung | Ja |
Eigenschaften | Heizungs-Tauch-Thermostate |
Heizleistung | 2 kW |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15910257
|
JULABO™
9021000 |
Schnittstelle nicht enthalten |
2080.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15920257
|
JULABO™
9021000.A |
Analoge Schnittstelle |
2535.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15930257
|
JULABO™
9021000.D |
RS232-Schnittstelle |
2360.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Flexible Montageoptionen
- Für interne und externe Anwendungen
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 23 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
Spezifikation
8 bis 23 l/min | |
Ja | |
2 kW | |
0,1 bis 0,6 bar | |
±0,01°C | |
2,5 kg |
3,5 in. TFT-Display | |
Heizungs-Tauch-Thermostate | |
DYNEO™ DD | |
20°C bis 200°C | |
13,2 x 16 x 35,5 cm |