Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
- Ausgezeichnetes thermisches Verhalten bei Verwendung bis zu 140°°C.
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung
- Vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134°°C.
- In verschiedenen Gewindegrößen, Formen und Farben
- Wahlweise mit geschliffenem Hals oder mit weiter Halsöffnung
- Varianten mit Schutzbeschichtung erhältlich
- Mit blauem PP-Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | DURAN Laborflasche |
Material | Duran Glas |
Produktlinie | Hilfsmittel |
Gewindegröße (metrisch) | GL45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Form | Rund |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT DURAN™ YOUTILITY Laborflasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur