Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, USP konform <31>, USP-Einzelzertifikat, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, blaues Druckbild, mit USP-Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind nach USP zertifiziert und besitzen eine individuelle Nummer.
104.00 CHF - 236.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt), Polyethylene
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Anzahl pro Packung 2/Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15290926
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
246710958
5 ml (Weithals)
107.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15200936
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
246711054
10 ml (Weithals)
172.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15210936
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
246711457
25 mL
104.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15220936
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
246711757
50 mL
109.00 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15230936
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
246712556
100 mL
127.00 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15240936
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
246713252
200 mL
121.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15250936
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
246713655
250 mL
123.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15260936
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
246714454
500 mL
137.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15270936
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
246715459
1000 mL
191.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15280936
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
246716352
2000 mL
236.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die DURAN™ Messkolben sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich: A und B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in den Toleranzen der Volumina. A ist die Klasse höchster Genauigkeit, während die Fehlergrenze der Klasse B etwa das Zweifache der Klasse A beträgt. Die klaren DURAN™ Messkolben mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Bedruckung. Die Messkolben nach USP sind mit einer individuellen Nummer versehen. Diese wird im Boden des Messkolbens dauerhaft eingelasert und auf dem dazugehörigen Zertifikat eingetragen. Die Fehlergrenzen bei den USP konformen Messkolben sind enger als bei den Messkolben mit der ISO 1042 Konformität und erfüllen somit die in der United States Pharmacopeia (USP) enthaltenen Anforderungen. Dieses Zertifikat dokumentiert das für den jeweiligen Messkolben gemessene Volumen, die Messunsicherheit und den Ausstellungstag.
  • Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Höchstmögliche Präzision bei der Volumenmessung und hochqualitative Prozessstabilität
  • Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
  • Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares blaues Druckbild
  • Mit gedruckter Ringmarke für bessere Sichtbarkeit
  • Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt), Polyethylene
Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
2/Packung
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, USP konform <31>, USP-Einzelzertifikat, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, blaues Druckbild, mit USP-Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung