Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rundkolben, mit NS
Rundkolben werden für Reaktionen aller Art verwendet z.B. unter Einsatz von Wärme bei Destillationen oder Extraktionen, als Auffangkolben, zur Gefrierung oder in Vakuumapparaturen.
153.00 CHF - 651.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Heizen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Verdampfung von Flüssigkeiten; Geeignet für die Montage auf Stativen; Trocknen von Materialien; Volumengrößen 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1.000 ml (NS 45/40) und 2.000 ml (NS 45/40) entsprechen nicht DIN ISO |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11766183
|
DWK Life Sciences
241701907 |
50 mL | NS 29/32 | N/A | N/A | N/A | |||||
11776183
|
DWK Life Sciences
241702706 |
100 mL | NS 29/32 |
245.44 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11786183
|
DWK Life Sciences
241703702 |
250 mL | NS 29/32 |
390.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15611265
|
DWK Life Sciences
241704604 |
500 mL | NS 29/32 |
340.08 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15824508
|
DWK Life Sciences
241705609 |
1000 mL | NS 29/32 |
440.96 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11716193
|
DWK Life Sciences
241706305 |
2000 mL | NS 29/32 |
645.84 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15211879
|
DWK Life Sciences
241705703 |
1000 mL | NS 45/40 |
445.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10102031
|
DWK Life Sciences
241707207 |
4000 mL | NS 45/40 |
153.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11726888
|
DWK Life Sciences
241701307 |
25 mL | NS 14/23 |
265.20 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15291859
|
DWK Life Sciences
241701401 |
25 mL | NS 19/26 |
204.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15241869
|
DWK Life Sciences
241702509 |
100 mL | NS 14/23 |
230.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15251869
|
DWK Life Sciences
241702603 |
100 mL | NS 24/29 |
234.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15261869
|
DWK Life Sciences
241703608 |
250 mL | NS 24/29 |
266.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15291869
|
DWK Life Sciences
241704707 |
500 mL | NS 45/40 |
397.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15221869
|
DWK Life Sciences
241702003 |
50 mL | NS 14/23 |
214.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15201879
|
DWK Life Sciences
241705403 |
1000 mL | NS 24/29 |
372.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15221879
|
DWK Life Sciences
241706408 |
2000 mL | NS 45/40 |
651.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15231869
|
DWK Life Sciences
241702406 |
100 mL | NS 19/26 |
221.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15281869
|
DWK Life Sciences
241704407 |
500 mL | NS 24/29 |
347.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15201869
|
DWK Life Sciences
241701701 |
50 mL | NS 19/26 |
220.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15211869
|
DWK Life Sciences
241701804 |
50 mL | NS 24/29 | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Aufgrund ihrer vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten sind Rundkolben im Laborumfeld weitverbreitet und werden oft eingesetzt. Rundkolben und die enthaltenen Medien können z. B. durch Heizhauben und Flüssigkeitsbäder erwärmt oder durch ein Kältebad abgekühlt werden. Eine punktuelle Erwärmung oder Abkühlung ist jedoch zu vermeiden. Wegen ihrer Form eignen sich Rundkolben u. a. auch für Vakuumanwendungen. Hierbei ist jedoch auf eine fehlerfreie Glasoberfläche zu achten (keine Anschläge, tiefe Kratzer, ...). Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung.
- Verschließbar mit Glas- und Plastikstopfen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Heizen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Verdampfung von Flüssigkeiten; Geeignet für die Montage auf Stativen; Trocknen von Materialien; Volumengrößen 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1.000 ml (NS 45/40) und 2.000 ml (NS 45/40) entsprechen nicht DIN ISO | |
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Rundkolben, mit NS