Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rundkolben, mit NS
Rundkolben werden für Reaktionen aller Art verwendet z.B. unter Einsatz von Wärme bei Destillationen oder Extraktionen, als Auffangkolben, zur Gefrierung oder in Vakuumapparaturen.
Marke:  DWK Life Sciences 241707207
144.53 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10102031
  • 153.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aufgrund ihrer vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten sind Rundkolben im Laborumfeld weitverbreitet und werden oft eingesetzt. Rundkolben und die enthaltenen Medien können z. B. durch Heizhauben und Flüssigkeitsbäder erwärmt oder durch ein Kältebad abgekühlt werden. Eine punktuelle Erwärmung oder Abkühlung ist jedoch zu vermeiden. Wegen ihrer Form eignen sich Rundkolben u. a. auch für Vakuumanwendungen. Hierbei ist jedoch auf eine fehlerfreie Glasoberfläche zu achten (keine Anschläge, tiefe Kratzer, ...). Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung.
  • Verschließbar mit Glas- und Plastikstopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
207 mm
Borosilikatglas 3.3
1/Packung
Autoklavierbar
4000 mL
Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Heizen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Verdampfung von Flüssigkeiten; Geeignet für die Montage auf Stativen; Trocknen von Materialien; Volumengrößen 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1.000 ml (NS 45/40) und 2.000 ml (NS 45/40) entsprechen nicht DIN ISO
NS 45/40
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Rundkolben, mit NS > NS 45/40, 4.000 ml