Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rundkolben, mit NS
Rundkolben werden für Reaktionen aller Art verwendet z.B. unter Einsatz von Wärme bei Destillationen oder Extraktionen, als Auffangkolben, zur Gefrierung oder in Vakuumapparaturen.
Marke: DWK Life Sciences 241703702
313.52 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aufgrund ihrer vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten sind Rundkolben im Laborumfeld weitverbreitet und werden oft eingesetzt. Rundkolben und die enthaltenen Medien können z. B. durch Heizhauben und Flüssigkeitsbäder erwärmt oder durch ein Kältebad abgekühlt werden. Eine punktuelle Erwärmung oder Abkühlung ist jedoch zu vermeiden. Wegen ihrer Form eignen sich Rundkolben u. a. auch für Vakuumanwendungen. Hierbei ist jedoch auf eine fehlerfreie Glasoberfläche zu achten (keine Anschläge, tiefe Kratzer, ...). Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung.
- Verschließbar mit Glas- und Plastikstopfen
Spezifikation
85 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung | |
Autoklavierbar |
250 mL | |
Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Heizen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Verdampfung von Flüssigkeiten; Geeignet für die Montage auf Stativen; Trocknen von Materialien; Volumengrößen 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1.000 ml (NS 45/40) und 2.000 ml (NS 45/40) entsprechen nicht DIN ISO | |
NS 29/32 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
58Stunden
5Minuten
2Sekunden
52 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
44Stunden
5Minuten
2Sekunden
52 -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen