Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Liebig-Kühler, (West-Kühler), mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven
Der Liebigkühler eignet sich zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen (Destillation).
56.30 CHF - 74.25 CHF
Spezifikation
Material Boro 3.3, PBT, PP, Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Produktkondensator für Destillattrennungen; Destillation; Gegenstromkühlung; Condestandard-Schliffverbindungen von 250 mm Länge (mit Normschliffverbindung 14/23, Normschliffverbindung 24/29 und Normschliffverbindung 29/32) und 400 mm (mit Normschliffverbindung 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10325441
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242517206
NS 29/32 250 mm
66.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10756921
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242516107
NS 14/23 160 mm
56.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10243171
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242517009
NS 14/23 250 mm
57.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10365391
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242517103
NS 24/29 250 mm
65.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10480493
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242518108
NS 24/29 400 mm
71.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10080051
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242518202
NS 29/32 400 mm
74.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Liebigkühler ist einer der bekanntesten Kühlerarten und dient zur Destillation von Reaktionsgemischen. Der Kühler ist ein Rohr mit Normschliffen an beiden Enden und einem Glasmantel. Das Kühlwasser durch den Mantel im Gegenstromprinzip geleitet um die Kühlleistung zu erhöhen.
  • Geringe Kühlfläche und somit relativ geringe Kühlleistung
  • Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Spezifikation
Boro 3.3, PBT, PP, Silikon
Produktkondensator für Destillattrennungen; Destillation; Gegenstromkühlung; Condestandard-Schliffverbindungen von 250 mm Länge (mit Normschliffverbindung 14/23, Normschliffverbindung 24/29 und Normschliffverbindung 29/32) und 400 mm (mit Normschliffverbindung 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Liebig-Kühler, (West-Kühler), mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven