Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Liebig-Kühler, (West-Kühler), mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven
Der Liebigkühler eignet sich zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen (Destillation).
Marke:  DWK Life Sciences 242518202
68.78 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10080051
  • 74.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Liebigkühler ist einer der bekanntesten Kühlerarten und dient zur Destillation von Reaktionsgemischen. Der Kühler ist ein Rohr mit Normschliffen an beiden Enden und einem Glasmantel. Das Kühlwasser durch den Mantel im Gegenstromprinzip geleitet um die Kühlleistung zu erhöhen.
  • Geringe Kühlfläche und somit relativ geringe Kühlleistung
  • Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Produktkondensator für Destillattrennungen; Destillation; Gegenstromkühlung; Condestandard-Schliffverbindungen von 250 mm Länge (mit Normschliffverbindung 14/23, Normschliffverbindung 24/29 und Normschliffverbindung 29/32) und 400 mm (mit Normschliffverbindung 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm
Je 1
Boro 3.3, PBT, PP, Silikon
400 mm
NS 29/32