Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Liebig-Kühler, (West-Kühler), mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven
Der Liebigkühler eignet sich zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen (Destillation).
Marke: DWK Life Sciences 242517009
53.34 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Liebigkühler ist einer der bekanntesten Kühlerarten und dient zur Destillation von Reaktionsgemischen. Der Kühler ist ein Rohr mit Normschliffen an beiden Enden und einem Glasmantel. Das Kühlwasser durch den Mantel im Gegenstromprinzip geleitet um die Kühlleistung zu erhöhen.- Geringe Kühlfläche und somit relativ geringe Kühlleistung
- Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Produktkondensator für Destillattrennungen; Destillation; Gegenstromkühlung; Condestandard-Schliffverbindungen von 250 mm Länge (mit Normschliffverbindung 14/23, Normschliffverbindung 24/29 und Normschliffverbindung 29/32) und 400 mm (mit Normschliffverbindung 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm | |
Je 1 | |
Boro 3.3, PBT, PP, Silikon |
250 mm | |
NS 14/23 | |
Nicht-DIN-Größe |