Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flasche HPLC, klar, Konisch, GL 45
GREENER_CHOICE
Das optimierte konische Design ermöglicht die sicherste und effizienteste Bereitstellung mobiler Phasen für HPLC-Analysatoren.
Marke:  DWK Life Sciences 218418601
1472.50 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15849007
  • 1550.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die DURAN™ Reservoirflaschen wurden speziell für die Lagerung und Bereitstellung von mobilen Phasen und Lösungsmitteln für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) entwickelt. Die Reservoirs haben einen zentralen Hohlraum für den Einlassfilter, um die effizienteste Bereitstellung mobiler Phasen für HPLC-Analysatoren zu ermöglichen. Die Behälter mit konischem Boden sind eine sicherere und bequemere Alternative zu Glasflaschen mit flachem Boden und ermöglichen eine bessere Rückgewinnung von Lösungsmitteln, ohne dass der Behälter geneigt werden muss, wodurch das Risiko des Auslaufens von Lösungsmittel entsteht. Die größeren Reservoirs ermöglichen längere, ununterbrochene Analysen. Diese sind besonders während eines Wochenendes oder einer langwierigen chromatographischen Analyse nützlich, wenn das Risiko besteht, dass bei unbeaufsichtigtem Betrieb Lösungsmittel ausgehen.
  • Das optimierte konische Design ermöglicht die sicherste und effizienteste Bereitstellung mobiler Phasen für HPLC-Analysatoren
  • Hergestellt aus dem Material der Wahl für Lösungsmittelflaschen: Borosilikatglas 3.3. Das Material weist eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit auf und bietet ein sehr niedriges Profil extrahierbarer anorganischer Ionen und eine vollständige Abwesenheit organischer extrahierbarer Substanzen.
  • DURAN™ ist ein Borosilikatglas Typ 3.3 gemäß der internationalen Norm ISO 3585 und wird als Typ I, Klasse A Borosilikatglas mit geringer Expansion gemäß ASTM-E 438-1992 klassifiziert
  • DURAN™ Glas wird nach den Arzneibüchern USP/EP/JP als neutrales Glas Typ I klassifiziert
  • Code und Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit der Herstellungscharge
  • Bei den beiden größeren Größen kann der Zentralraum magnetische Rührstäbe aufnehmen, um ein verbessertes Mischen zu ermöglichen
  • Belüftungsöffnung an der Seite / im Boden für Entgasung im Ultraschallbad oder Wasserablauf nach der Reinigung
  • Das GL 45-Gewinde passt auf Standard-HPLC-Anschlusskappen
  • Haltbare weiße Emaille-Volumengraduierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10.000 ml
Versorgung mit Lösungsmitteln für HPLC-Geräte; sicherer Transfer flüssiger Medien in einem geschlossenen und sterilen System
1 St./Packung
235 mm
Boro 3.3
Gewinde in Größe GL 45
Autoklavierbar
Videos
  • HPLC Reservoir Bottles
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      HPLC Reservoir Bottles
    • M_D_video_218415407_1
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        DURAN HPLC Reservoir Bottle
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Name des Produkts
      DWK Life Sciences DURAN™ Flasche HPLC, klar, Konisch, GL 45 > 10000 ml