Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ HPLC-Reservoirs
Für die Vorbereitung, Lagerung und Abgabe von mobilen Phasen in der Flüssigchromatographie
Marke: DWK Life Sciences 9539012002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas Typ I, Klasse A mit Sicherheitsaußenbeschichtung aus Kunststoff
- Sicherheitsbeschichtung verfügt über einen UV-Blocker, der die Lichtdurchlässigkeit bis zu 385 nm blockiert und so den photochemischen Abbau von lichtempfindlichen Lösungsmitteln verhindert
- Schraubgewinde: GL45-4
- Maximum temperature: 120 °C
- Erhältlich mit flachem oder konischem Boden; Behälter mit konischem Boden liefern praktisch die gesamte mobile Phase, ohne dass der Behälter gekippt werden muss und Lösungsmittel verschüttet werden kann
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A | |
5.9 Zoll | |
Borosilikatglas | |
Für die Vorbereitung, Lagerung und Abgabe von mobilen Phasen in der Flüssigchromatographie | |
319 mm | |
248 °F | |
150 mm |
PVC | |
2000 mL | |
Ultra-Ware HPLC-Reservoir | |
12.55 Zoll | |
GL45-4 Schraubgewinde | |
120 °C | |
Konisch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ HPLC-Reservoirs > Conical Bottom; 2L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur