Learn More
Stevanato Group EZ-fill™ Vials von DWK Life Sciences™
Die Fläschchen werden in gebrauchsfertigen Nest/Wannen- und Tablettkonfigurationen angeboten. Dadurch entfällt der Kontakt zwischen Glas und Glas, um eine makellose kosmetische Qualität zu gewährleisten. Die vorsterilisierten Formate sind für den direkten Zugang zu Ihrem aseptischen Füllvorgang konzipiert, sodass Sie die Effizienz maximieren und die Gesamtkosten minimieren können.
Marke:  Stevanato Group 05B2536.6924
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17880535
  • 3090.00 CHF / 480 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Clean, depyrogenated, and sterilized ready-to-use (RTU) vials designed for pharmaceutical and contract manufacturing entities performing small to large batch aseptic parenteral packaging
  • ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, and 20R vials are manufactured from borosilicate type 1, 51 expansion glass, with European Blowback
  • EZ-fill™ glass vials are available in nest and tub or tray configurations
  • Nested configurations are designed for direct entry into flex fill, robotic, and combi filling operations
  • Tray configurations are suitable for small batch and in-line filling operations
  • Reduces total cost of ownership and time to market
  • Vials ship with Certificate of Conformance (COC), lot control, and traceability documentation to decrease regulatory burdens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
Borosilikatglas
Steril
Tablett- 60 Fläschchen/Tablett, 8 Tabletts/Karton
Autoklavierbar
Nein
Aseptische Füllgeräte
30 mm
Nein
20 mL
20R
480/Pk.
Nein
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stevanato Group EZ-fill™ Vials von DWK Life Sciences™ > EZ-fill Vials; Diameter (Metric) Outer: 20 mm; Height (Metric): 55 mm; Volume (Metric): 20 mL; Includes: Tray