Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Reaktionsgefäss, Flansch mit Nut
Planflanschgefäße eigenen sich für präprative Arbeiten, bei denen fest und zähflüssige Substanzen auftreten. Ein Arbeiten unter Druck oder Vakuum ist möglich.
49.95 CHF - 523.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Gefäße haben eine zylindrische Form, ab einer Größe von 2.000 ml flaschenförmig |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10444861
|
DWK Life Sciences
243904409 |
500 mL |
71.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10211861
|
DWK Life Sciences
243902408 |
100 mL |
49.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10737951
|
DWK Life Sciences
243905405 |
1000 mL |
182.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10383931
|
DWK Life Sciences
243906307 |
2000 mL |
212.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10212191
|
DWK Life Sciences
243907106 |
4000 mL |
360.88 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10434861
|
DWK Life Sciences
243903601 |
250 mL |
121.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10778331
|
DWK Life Sciences
243907603 |
6000 mL |
375.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10140011
|
DWK Life Sciences
243908608 |
10.000 mL |
523.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.- Flansch mit Nut: In die Nut kann ein Dichtring (O-Ring) eingesetzt werden, durch den das Gefäß fest verschlossen wird
- Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
- Verwendung bis zum technisch maximal möglichen Vakuum und somit höchste Sicherheit für den Anwender (Sicherheitsanweisungen beachten)
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Gefäße bis einschließlich 1000 ml Fassungsvolumen sind durchgehend zylindrisch, größere Gefäße besitzen eine rundkolbenähnliche Form
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Gefäße haben eine zylindrische Form, ab einer Größe von 2.000 ml flaschenförmig | |
1/Packung | |
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Reaktionsgefäss, Flansch mit Nut