Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Reaktionsgefäss, Flansch mit Nut
Planflanschgefäße eigenen sich für präprative Arbeiten, bei denen fest und zähflüssige Substanzen auftreten. Ein Arbeiten unter Druck oder Vakuum ist möglich.
Marke: DWK Life Sciences 243907106
342.84 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.- Flansch mit Nut: In die Nut kann ein Dichtring (O-Ring) eingesetzt werden, durch den das Gefäß fest verschlossen wird
- Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
- Verwendung bis zum technisch maximal möglichen Vakuum und somit höchste Sicherheit für den Anwender (Sicherheitsanweisungen beachten)
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Gefäße bis einschließlich 1000 ml Fassungsvolumen sind durchgehend zylindrisch, größere Gefäße besitzen eine rundkolbenähnliche Form
Spezifikation
Max. Druck von 1 bar | |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung | |
Kolbenform |
4000 mL | |
Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Gefäße haben eine zylindrische Form, ab einer Größe von 2.000 ml flaschenförmig | |
DN 150 | |
Autoklavierbar |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14