Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kjeldahl-Kolben
Zur Stickstoff-Bestimmung.
183.00 CHF - 426.40 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Stickstoffbestimmung |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11737981
|
DWK Life Sciences
212315109 |
750 mL |
330.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11717971
|
DWK Life Sciences
212312403 |
100 mL |
183.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11727971
|
DWK Life Sciences
212313605 |
250 mL |
261.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15221669
|
DWK Life Sciences
212314404 |
500 mL |
281.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15231669
|
DWK Life Sciences
212315409 |
1000 mL |
426.40 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Kjeldahl-Kolben werden extremen chemischen und physikalischen Belastungen ausgesetzt. Daher sollten die Wandstärken einerseits zur Vermeidung von Überhitzungen, die durch verbleibende (permanente) Spannungen zum Bruch führen können, nicht zu dick , andererseits wegen des merklichen Glasabtrags im alkalischen Medium nicht zu dünn sein. Um dem Anwender einen möglichst sicheren Kompromiss unter Berücksichtigung der technologischen Gegebenheiten anzubieten, liegen die Wandstärken der DURAN™ Kjeldahl-Kolben im Körper bei 1-2 mm.- Auf die Anwendung entsprechend angepasste Wandstärke (Glasabtrag durch alkalisches Medium berücksichtigt)
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Zur Stickstoffbestimmung | |
10 St./Packung | |
Autoklavierbar |