Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kjeldahl-Kolben
Zur Stickstoff-Bestimmung.
Marke:  DWK Life Sciences 212313605
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11727971
  • 261.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DURAN™ Kjeldahl-Kolben werden extremen chemischen und physikalischen Belastungen ausgesetzt. Daher sollten die Wandstärken einerseits zur Vermeidung von Überhitzungen, die durch verbleibende (permanente) Spannungen zum Bruch führen können, nicht zu dick , andererseits wegen des merklichen Glasabtrags im alkalischen Medium nicht zu dünn sein. Um dem Anwender einen möglichst sicheren Kompromiss unter Berücksichtigung der technologischen Gegebenheiten anzubieten, liegen die Wandstärken der DURAN™ Kjeldahl-Kolben im Körper bei 1-2 mm.
  • Auf die Anwendung entsprechend angepasste Wandstärke (Glasabtrag durch alkalisches Medium berücksichtigt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
81 mm
Borosilikatglas 3.3
10 St./Packung
250 mL
Zur Stickstoffbestimmung
Autoklavierbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Kjeldahl-Kolben > 250 ml